27109
Acide citrique
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Forme
grit
Qualité
anhydrous
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Pf
153-159 °C (lit.)
Solubilité
water: 383 g/L at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Traces de cations
As: ≤1 ppm
Ca: ≤200 ppm
Cu: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Zn: ≤10 ppm
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.