09-144
Anti-phospho-Brk (Tyr342) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
PTK6, protein tyrosine kinase 6, breast tumor kinase, protein-tyrosine kinase BRK
517,00 $
About This Item
517,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr342)
Informations sur le gène
human ... PTK6(5753)
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable