07-823
Anti-phospho eIF4E (Ser209) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
eukaryotic translation initiation factor 4E, CBP, EIF4EL1, EIF4F
529,00 $
About This Item
529,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (100% homologous), mouse (100% homologous), rabbit (100% homologous)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer209)
Informations sur le gène
human ... EIF4E(1977)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
RNA Binding Protein (RBP)
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable