Principaux documents
9088-HK
Sigma-Aldrich
Ghrelin
125 TUBES
320,00 $
320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
125 TUBES
320,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.84
320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conjugué
125Iodine
Niveau de qualité
Étiquette
125Iodine labeled
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Application
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stockage et stabilité
2–8 °C
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1