ABE316
Anti-ARID1B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
AT-rich interactive domain-containing protein 1B, ARID domain-containing protein 1B, BRG1-associated factor 250b, BAF250B, BRG1-binding protein hELD/OSA1, Osa homolog 2, hOsa2, p250R
641,00 $
About This Item
641,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARID1B(57492)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ARID1B in 10 µg of Raji cell nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Raji cell nuclear extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable