07-787
Anti-phospho-Abl (Tyr245) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
ABL1, JTK7, c-ABL, p150, v-abl
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr245)
Informations sur le gène
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable