Principaux documents
07-436
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-monométhyl-histone H3 (Lys4)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3K4me1, Histone H3 (mono methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
200 μG
731,00 $
731,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
731,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
ChIP
DB
ICC
IF
WB
inhibition assay
Espèces réactives:
human, vertebrates
Technique(s):
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
citations:
164
731,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys4)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications incluent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur des acides aminés lysine et arginine et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Reconnaît la monométhyl-histone H3 (Lys4), d'un Mr de 17 kDa.
Une large réactivité croisée est prévue entre espèces.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à de la KLH et contenant la séquence ART[meK]…, dans laquelle meK correspond à une monométhyl-lysine au niveau du résidu 4 de l'histone H3 humaine.
Épitope : Lys4
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunocytochimie :
Signalée par un laboratoire indépendant.
Inhibition peptidique :
La spécificité a été confirmée par la capacité d'une concentration 1 μM du peptide immunisant à complètement supprimer la détection de l'histone H3 dans une analyse par immunoblot d'extraits acides de cellules HeLa (voir la figure, piste 3). Aucune compétition n'a été observée avec des peptides contenant de la diméthyl-lysine 4, de la triméthyl-lysine 4, de la mono-méthyl-lysine 4 ou de la monométhyl-lysine 9 ou 27.
L'anticorps anti-monométhyl-histone H3 (Lys4) est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la monométhyl-histone H3 (Lys4), aussi appelée H3K4me1 et histone H3 (monométhyl K4), qui a été validé en ICC, IF, PIA, WB, ChiP-seq et DB.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5-2 μg/ml de ce lot a permis de détecter l'histone H3 méthylée dans des protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Description de la cible
17 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG de lapin purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M, du NaCl 0,15 M et 0,05 % d'azoture de sodium, à pH 7,4.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Extrait de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
PU.1 and C/EBP(alpha) synergistically program distinct response to NF-kappaB activation through establishing monocyte specific enhancers.
Jin, F; Li, Y; Ren, B; Natarajan, R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Chia-Hsin Su et al.
PloS one, 11(11), e0166090-e0166090 (2016-11-03)
Cytokines are low molecular weight regulatory proteins, or glycoproteins, with both tumor-promoting and inhibitory effects on breast cancer growth. Different cytokines play important roles in breast cancer initiation and progression. Here, we show that of the 39 interleukin (IL) genes
Emily Petty et al.
PloS one, 6(10), e25973-e25973 (2011-10-15)
Dosage compensation is a specialized form of gene regulation that balances sex-chromosome linked gene expression between the sexes. In C. elegans, dosage compensation is achieved by the activity of the dosage compensation complex (DCC). The DCC binds along both X
Sanghun Lee et al.
The Plant cell, 28(7), 1640-1661 (2016-06-30)
Posttranslational modification of histones modulates gene expression affecting diverse biological functions. We showed that the Arabidopsis thaliana histone methyl transferases SET DOMAIN GROUP8 (SDG8) and SDG25 regulate pep1-, flg22-, and effector-triggered immunity as well as systemic acquired resistance. Genome-wide basal
Virion-mediated transfer of SV40 epigenetic information.
Milavetz, B; Kallestad, L; Gefroh, A; Adams, N; Woods, E; Balakrishnan, L
Epigenetics null