07-1485
Anti-JAK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Janus Kinase 1
501,00 $
About This Item
501,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JAK1(3716)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected JAK1 on 10 μg of PC12 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable