04-973
Anti-CD39 Antibody, clone 5F2
clone 5F2, from mouse
Synonyme(s) :
ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, ATPDase, ecto-apyrase, NTPDase-1, Ecto-ATP diphosphohydrolase, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, Ecto-apyrase, CD39 antigen
354,00 $
About This Item
354,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Entpd1(12495)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected CD39 in BALB/c splenocytes.
Description de la cible
It has been published that CD39 shows molecular weights between ~70-100 kDa (Wang, T.F. et al., 1996).
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable