07-1318
Anti-phospho-JAK2 (Tyr317) Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr317)
Informations sur le gène
human ... JAK2(3717)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-JAK2 (Tyr317) on JAK2 IP lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1