07-215
Anti-dimethyl-Histone H3 (Arg26) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
H3R26me2, Histone H3 (di methyl R26), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
669,00 $
About This Item
669,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
vertebrates, Tetrahymena sp., Xenopus, human
Technique(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg26)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
A previous lot of this antibody worked successfully using the SNAP I.D. western blotting device and technique.
Qualité
Western Blot Analysis: 1:8000 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H3 (Arg26) in untreated and CARM1 in vitro methylated recombinant Histone H3.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
CARM1 in vitro methylated recombinant Histone H3.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1