05-1049
Anti-Met (extracellular) Antibody, clone 4F8.2
clone 4F8.2, from mouse
Synonyme(s) :
HGF receptor, HGF/SF receptor, Met proto-oncogene tyrosine kinase, SF receptor, Scatter factor receptor, met proto-oncogene, met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), oncogene MET
501,00 $
About This Item
501,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F8.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
This lot detected Met at 1:1,000 dilution in HEK293 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Immunohistochemistry Analysis :
Qualité
Western Blot Analysis:
This lot detected Met at 1:1,000 dilution in HEK293 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable