T-175
Delta8-Tetrahydrocannabivarin (Delta8-THCV) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
342,00 $
About This Item
342,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-65 to -96°C
Chaîne SMILES
O1C([C@H]2[C@@H](CC(=CC2)C)c3c1cc(cc3O)CCC)(C)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-5-6-13-10-16(20)18-14-9-12(2)7-8-15(14)19(3,4)21-17(18)11-13/h7,10-11,14-15,20H,5-6,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
Clé InChI
CDBDULHNWQRYSY-HUUCEWRRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C