Key Documents
T-093
Supelco
Acide delta9-tétrahydrocannabinolique A solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
THCA-A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(C(O)=O)C(CCCCC)=CC2=C1[C@H](C=C(C)CC3)[C@@H]3C(C)(C)O2
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
Description générale
Cette solution Snap-N-Spike® certifiée peut être utilisée pour le dosage par GC/MS, LC/MS ou HPLC du THCA-A en toxicologie clinique, en recherche pharmaceutique ou en toxicologie médicolégale, ainsi que pour les tests de dépistage urinaire, les tests d'activité ou les profils d'impuretés du Cannabis. Les matériaux de référence certifiés (MRC) en solution Cerilliant de cannabinoïdes se présentent sous la forme d'une solution quantitative, commode, exemptée par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis et portant un numéro TK pour les clients canadiens.
L'acide Δ9-tétrahydrocannabinolique A (THCA-A) est un cannabinoïde acide non psychoactif présent dans le cannabis qui aurait des effets anti-inflammatoires, neuroprotecteurs et anticancéreux. Il est également le précurseur du principal cannabinoïde psychoactif du cannabis, appelé Δ-9-tétrahydrocannabinol (Δ-9-THC).
Application
Ce matériau de référence certifié (MRC) en solution peut aussi être utilisé comme suit :
  • analyse par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse (GC-MS) de dix principaux cannabinoïdes issus d'inflorescences de chanvre après dérivatisation par silylation et estérification.
  • développement et validation d'une méthode HPLC-DAD pour l'analyse simultanée de cinq cannabinoïdes neutres et acides majeurs dans des échantillons de cannabis et de haschich.
  • multi-analyse de 11 cannabinoïdes par HPLC-UV dans de la biomasse et des extraits de différentes variétés de cannabis, selon la Directive tripartite de l'ICH (Conférence internationale sur l'harmonisation) relative à la validation des méthodes d'analyse.
  • analyse d'échantillons d'huile de graines de chanvre afin d'identifier et d'estimer sept cannabinoïdes majeurs par HPLC et détection UV.
  • estimation de l'acide ∆9-tétrahydrocannabinolique dans des échantillons de sang et de plasma par chromatographie en phase liquide - spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).
  • analyse simultanée du ∆9-tétrahydrocannabinol, de l'acide ∆9-tétrahydrocannabinolique A, du cannabidiol et du cannabinol par une méthode HPLC-DAD dans des produits confisqués à base de cannabis.
Caractéristiques et avantages
  • Produit entièrement caractérisé avec une accréditation ISO/IEC 17025 et ISO 17034.
  • Produit accompagné d'un certificat d'analyse complet couvrant la stabilité, l'homogénéité, l'exactitude de la concentration, l'incertitude et la traçabilité.
  • Produit testé rigoureusement via des études de stabilité en temps réel pour garantir exactitude et durée de conservation.
  • Produit préparé par gravimétrie avec des balances de précision qualifiées pour garantir une incertitude minimale.
  • Produit scellé à la flamme sous argon dans des ampoules pour une longue durée de conservation.
  • Produit fourni sous un format exempt de DEA et pratique pour améliorer l'efficacité du laboratoire.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Articles
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Afficher tout
Protocoles
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.