Principaux documents
T-094
Supelco
Tétrahydrocannabivarine (THCV) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
411,00 $
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
411,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H26O2
Poids moléculaire :
286.41
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Shoot®/Snap-N-Spike®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Description générale
Cette solution Snap-N-Spike® certifiée peut être utilisée pour le dosage de la THCV par HPLC, GC/MS ou LC-MS/MS en toxicologie clinique, en analyse médico-légale, dans les tests de dépistage urinaire, ainsi que les tests d'activité ou les profils d'impuretés du cannabis. Les matériaux de référence certifiés (MRC) en solution Cerilliant® de cannabinoïdes se présentent sous la forme d'une solution quantitative, commode, exemptée par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis et portant un numéro TK pour les clients canadiens.
La tétrahydrocannabivarine (THCV), l'un des principaux cannabinoïdes, appartient à la catégorie des composés terpénophénoliques en C21. La THCV est un cannabinoïde présent dans le cannabis qui serait efficace dans le traitement du diabète et le contrôle de la prise de poids.
Application
Ce matériau de référence certifié (MRC) en solution peut aussi être utilisé comme suit :
  • multi-analyse de 11 cannabinoïdes par HPLC-UV dans de la biomasse et des extraits de différentes variétés de cannabis, selon la Directive tripartite de l'ICH (Conférence internationale sur l'harmonisation) relative à la validation des méthodes d'analyse.
  • extraction de neuf cannabinoïdes à partir d'échantillons d'aliments et de boissons contenant comme ingrédients des graines, de l'huile et de la farine de chanvre, suivie de leur analyse par chromatographie en phase liquide - ionisation par électronébulisation - spectrométrie de masse en tandem avec piège à ions quadripolaire (LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS).
  • analyse simultanée de cinq cannabinoïdes majeurs et de leurs métabolites dans des échantillons d'urine et de plasma humains par chromatographie liquide haute performance couplée à de la spectrométrie de masse en tandem (HPLC-MS/MS).
  • analyse par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse (GC-MS) de dix principaux cannabinoïdes issus d'inflorescences de chanvre après dérivatisation par silylation et estérification.
  • développement et validation d'une méthode de chromatographie liquide ultrahaute performance (UHPLC) couplée à des détecteurs de spectrométrie de masse et à réseau de photodiodes pour déterminer11 cannabinoïdes dans divers échantillons de Cannabis Sativa.
  • détection quantitative de sept cannabinoïdes dans 70 différents produits pharmaceutiques à base d'huile par chromatographie en phase liquide (LC) couplée à un détecteur par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS).
Caractéristiques et avantages
  • Produit entièrement caractérisé avec une accréditation ISO/IEC 17025 et ISO 17034.
  • Produit accompagné d'un certificat d'analyse complet couvrant la stabilité, l'homogénéité, l'exactitude de la concentration, l'incertitude et la traçabilité.
  • Produit testé rigoureusement via des études de stabilité en temps réel pour garantir exactitude et durée de conservation.
  • Produit préparé par gravimétrie avec des balances de précision qualifiées pour garantir une incertitude minimale.
  • Produit scellé à la flamme sous argon dans des ampoules pour une longue durée de conservation.
  • Produit fourni sous un format exempt de DEA et pratique pour améliorer l'efficacité du laboratoire.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Articles
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Afficher tout
Protocoles
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.