Principaux documents
S-148
Supelco
Serotonin-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
S-148-1ML
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S-148-1ML
261,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8D4N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base)
Format
single component solution
Température de stockage
-65 to -96°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C