Principaux documents
D-199
Supelco
Dehydrosilybin solution
200 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
2,3-Dehydrosilymarin, Silybonol
1 ML
147,00 $
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
147,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
200 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H](Oc3c1ccc(c3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4=O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H20O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,24-29H,10H2,1H3/t20-,24-,25?/m1/s1
Clé InChI
VZKSREXUUQNNGD-XPTUZCQZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This phytochemical certified reference materials solution is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup