E-136
Echinacea Phenolic Mix solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
738,00 $
About This Item
738,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Caftaric Acid, 500 μg/mL
Chicoric Acid, 500 μg/mL
Chlorogenic Acid, 500 μg/mL
1,3-Dicaffeoylquinic acid, 500 μg/mL
Echinacoside, 500 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
Format
multi-component solution
Température de stockage
-65 to -96°C
Catégories apparentées
Description générale
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup