C-249
Cariprazine-D8 solution
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
255,00 $
About This Item
255,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v))
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C