SML3317
Losartan
≥98% (HPLC), powder, angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
Synonyme(s) :
1-[1-[[2′-(2H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1′-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, DUP 89
About This Item
Produits recommandés
product name
Losartan, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2
InChI
1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)
Clé InChI
PSIFNNKUMBGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable