B-066
Butyryl fentanyl solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCC)N(C1CCN(CCC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C23H30N2O/c1-2-9-23(26)25(21-12-7-4-8-13-21)22-15-18-24(19-16-22)17-14-20-10-5-3-6-11-20/h3-8,10-13,22H,2,9,14-19H2,1H3
Clé InChI
QQOMYEQLWQJRKK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup