Principaux documents
R-024
Supelco
Remifentanil hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
1 ML
256,00 $
256,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
256,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28N2O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
256,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].N1(CCC(CC1)(N(c2ccccc2)C(=O)CC)C(=O)OC)CCC(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
Clé InChI
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Description générale
Remifentanil is a potent, short-acting, synthetic opioid analgesic drug. It is used in combination with other opioids and analgesics to induce or supplement general anaesthesia. This new certified reference solution is suitable for a variety of mass spectrometry-based testing applications including clinical toxicology, forensic analysis, workplace drug testing and pharmaceutical research.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup