Principaux documents
F-048
Supelco
p-Fluorobutyryl fentanyl (PFBF) solution
100 μg/mL in methanol (), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
0.5 ML
239,00 $
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 ML
239,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H29FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (
)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)N(C2CCN(CC2)CCc3ccccc3)C(=O)CCC
InChI
1S/C23H29FN2O/c1-2-6-23(27)26(21-11-9-20(24)10-12-21)22-14-17-25(18-15-22)16-13-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-12,22H,2,6,13-18H2,1H3
Clé InChI
QZFMCYUBPSLOBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A certified Snap-N-Spike®; solution suitable for use as starting material in calibrators and controls in para-Fluorobutyryl fentanyl LC/MS or GC/MS testing methods for clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications. para-Fluorobutyryl fentanyl, also known as PFBF and 4-FBF, is a designer drug and fentanyl analog that is abused recreationally.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup