Principaux documents
F-050
Supelco
4-Fluoro-isobutyryl fentanyl solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
0.5 ML
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 ML
175,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H29FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N(C1-;@C-;@C-;@N(-;@C-;@C-;@1)CCC2=CC=CC=C2)C3=;@C-;@C=;@C(F)-;@C=;@C-;@3)C(C)C
Description générale
4-Fluoro-isobutyryl fentanyl, also known as 4-FIBF and p-FIBF, is a fentanyl analog and sold on the illicit market as designer drug. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for use as starting material in calibrators and controls for 4-Fluoro-isobutyryl fentanyl LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. This certified solution standard is DEA-exempt, allowing laboratories to place orders without additional regulatory paperwork. For US customers, state specific regulatory requirements may apply.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup