Principaux documents
LM2511
Avanti
Glucosyl (β) C12 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand LM2511, ethanol solution
Synonyme(s) :
N-(dodecanoyl)-1-β-glucosyl-sphing-4-ene
1 EA
254,41 $
254,41 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
254,41 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H69NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
643.93
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
254,41 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM2511-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand LM2511
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
Clé InChI
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
Application
Lactosyl (β) C12 Ceramide is suitable as an internal standard:
  • to determine if the isopropanol is a choice procedure for large-scale lipid profiling using UHPLC-MS[1]
  • to assess the effects of diabetes and the treatment with dihydroprogesterone (DHP) in rat cerebral cortex[2]
  • in the lipidomic analysis of extracellular vesicles (EVs) released by human fibroblasts undergoing Oncogene-Induced Senescence (OIS)[3]
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM2511-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup
Diabetes alters myelin lipid profile in rat cerebral cortex: Protective effects of dihydroprogesterone
Cermenati G, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 168, 60-70 (2017)
Isopropanol extraction for cerebrospinal fluid lipidomic profiling analysis
Iriondo A, et al.
Talanta, 195, 619-627 (2019)
Extracellular vesicles released by fibroblasts undergoing H-Ras induced senescence show changes in lipid profile
Buratta S, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0188840-e0188840 (2017)