LM2512
Avanti
Lactosyl (β) C12 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2512, ethanol solution
Synonyme(s) :
N-(dodecanoyl)-1-β-lactosyl-sphing-4-ene
About This Item
Produits recommandés
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM2512-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2512
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C42H79NO13/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-31(46)30(43-34(47)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)29-53-41-39(52)37(50)40(33(28-45)55-41)56-42-38(51)36(49)35(48)32(27-44)54-42/h23,25,30-33,35-42,44-46,48-52H,3-22,24,26-29H2,1-2H3,(H,43,47)/b25-23+/t30-,31+,32?,33?,35-,36?,37?,38?,39?,40+,41+,42-/m0/s1
Clé InChI
KNWHKVBHCLQVFX-NKNVVQMUSA-N
Application
- to determine if the isopropanol is a choice procedure for large-scale lipid profiling using UHPLC-MS[1]
- to assess the effects of diabetes and the treatment with dihydroprogesterone (DHP) in rat cerebral cortex[2]
- in the lipidomic analysis of extracellular vesicles (EVs) released by human fibroblasts undergoing Oncogene-Induced Senescence (OIS)[3]
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup