Principaux documents
900422P
Avanti
16:0-(12-PAHSA)-18:1 TG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-3-oleoyl-sn-glycerol
5 MG
598,00 $
598,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
598,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C71H134O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1115.82
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
598,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C71H134O8/c1-5-9-13-17-20-23-26-29-30-33-35-38-44-49-55-61-69(73)77-65-67(64-76-68(72)60-54-48-43-37-34-31-27-24-21-18-14-10-6-2)79-71(75)63-57-51-46-41-40-42-47-53-59-66(58-52-16-12-8-4)78-70(74)62-56-50-45-39-36-32-28-25-22-19-15-11-7-3/h29-30,66-67H
Clé InChI
FHNCLOCRTUMMBI-PESWWIRASA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900422P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable