Principaux documents
890895C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP, MS Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (methyl sulfate salt)
25 MG
285,31 $
200 MG
590,19 $
285,31 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
285,31 $
200 MG
590,19 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C43H83NO8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
774.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
285,31 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (890895C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890895C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
Concentration
10 mg/mL (890895C-25mg)
25 mg/mL (890895C-200mg)
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Clé InChI
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
DOTAP (1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane) is a cationic lipid, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery.[1] The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP.[2] DOTAP mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).[3]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
DOTAP/DOPE ratio and cell type determine transfection efficiency with DOTAP-liposomes
Kim BK, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(10), 1996-2001 (2015)