878112C
Avanti
C16-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112C
Synonyme(s) :
1-O-hexadecyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (878112C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112C
Concentration
5 mg/mL (878112C-5mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3