852758C
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/18:1(9Z)); 110645
About This Item
Produits recommandés
Description
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL (852758C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (852758C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (852758C-5mg)
2 mg/mL (852758C-10mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash