878112P
Avanti
C16-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112P, powder
Synonyme(s) :
1-O-hexadecyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
208,06 $
About This Item
208,06 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (878112P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112P
Type de lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Clé InChI
SIEDNCDNGMIKST-IYEJTHTFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques