870792P
Avanti
D-threo-PPMP
Avanti Research™ - A Croda Brand 870792P, powder
Synonyme(s) :
1R,2R-(+)-1-phenyl-2-palmitoylamino-3-N-morpholine-1-propanol
316,21 $
About This Item
316,21 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870792P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870792P
Type de lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H](C1=CC=CC=C1)[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CN2CCOCC2
Clé InChI
OFBANDBMHLEMFA-XRKRLSELSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3