513100
DL-threo-PDMP, Hydrochloride
PDMP closely resembles the natural sphingolipid substrate of brain glucosyltransferase and acts as a potent and competitive inhibitor of this enzyme.
Synonyme(s) :
DL-threo-PDMP, Hydrochloride, 1-Phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol, HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H38N2O3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-22(26)24-21(19-25-15-17-28-18-16-25)23(27)20-12-9-8-10-13-20;/h8-10,12-13,21,23,27H,2-7,11,14-19H2,1H3,(H,24,26);1H/t21-,23-;/m1./s1
Clé InChI
HVJHJOYQTSEKPK-BLDCTAJRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
glycolipid synthesis in cultured NIH/3T3 cells
Avertissement
Autres remarques
Rosenwald, A.G. 1992. Biochemistry31, 3581.
Inokuchi, J., and Radin, N.S. 1987. J. Lipid Res.28, 565.
Vunnam, R.R., and Radin, N.S. 1980. Chem. Phys. Lipids26, 265.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable