Principaux documents
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-(4’-oxo-butanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
1 MG
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H54NO9P
Poids moléculaire :
579.70
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870611P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable