Documents
860782P
Avanti
α-Glucosyl FP20
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
6-O-α-D-Glucopyranosyl-1β,2N,3-tridodecanoyl-D-glucosamine-4-phosphate, sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H89NNaO16P
Poids moléculaire :
990.18
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860782P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OP(O)(=O)O[Na])C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Application
Vaccine development
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860782P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable