Documents
699857P
Avanti
FP-20, sodium salt
new
Synonyme(s) :
sodium (2R,3S,4R,5R,6S)-5-dodecanamido-4,6-bis(dodecanoyloxy)-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H79NNaO11P
Poids moléculaire :
828.04
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (699857P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (699857P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(CO)C(OP(O)([O-])=O)C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Application
Vaccine development
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-5MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable