860620P
Avanti
Lyso SM (dihydro) (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
Sphinganine Phosphorylcholine
1 090,00 $
About This Item
1 090,00 $
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
1 ea of 5 mg (860620P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H51N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h22-23,26H,5-21,24H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1
Clé InChI
GSEOJHIBPQRSNH-XZOQPEGZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable