Principaux documents
860363P
Avanti
18:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860363P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
10 MG
1 650,00 $
1 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 650,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H75NO8PD13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
803.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860363P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860363P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,38D2,39D2
Clé InChI
NRJAVPSFFCBXDT-SANKXODMSA-N
Description générale
18:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of distearoyl are replaced by deuterium.
Application
18:0 PC-d13 has been used in the preparation of lipid bilayers.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860363P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Structure of a Gel Phase Lipid Bilayer Prepared by the Langmuir- Blodgett/Langmuir-Schaefer Method Characterized by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy
Liu J and Conboy JC
Langmuir, 21(20), 9091-9097 (2005)