Principaux documents
850861P
Avanti
16:0-18:2 PC-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-linoleoyl(d5)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H75D5NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
763.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (850861P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Lipidomics
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable