860361P
Avanti
18:0 PC-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand 860361P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860361P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860361P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Clé InChI
NRJAVPSFFCBXDT-HFCWBTDDSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3