Principaux documents
861810E
Avanti
arachidonic acid-d11
Avanti Research - A Croda Brand 861810E, ethanol solution
Synonyme(s) :
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic-16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d11 acid
1 MG
325,48 $
325,48 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
325,48 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H21D11O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
325,48 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (861810E-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 861810E
Concentration
1 mg/mL (861810E-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Arachidonic acid (ARA) is a polyunsaturated ω-6 fatty acid. It contains 20-carbon fatty acid chain along with four methylene- interrupted cis double bonds. ARA is present abundantly in phospholipids of cell membranes. It can be acquired from dietary sources.[1]
Application
Arachidonic acid-d11 has been used in sobetiramides (Sob-AM2) quantification by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Arachidonic acid (ARA) governs the cell membrane fluidity and ion channels activity. Accumulation of free ARA leads to cytotoxicity followed by cell death.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (861810E-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits-a review
Tallima H and El Ridi R
Journal of Advanced Research, 11, 33-41 (2018)
Targeting fatty-acid amide hydrolase with prodrugs for CNS-selective therapy
Meinig J M, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(11), 2468-2476 (2017)