Principaux documents
900411E
Avanti
arachidonic acid-alkyne
Avanti Research - A Croda Brand 900411E, ethanol solution
Synonyme(s) :
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraen-19-ynoic acid
1 MG
801,34 $
801,34 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
801,34 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
801,34 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (900411E-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 900411E
Concentration
1 mg/mL (900411E-1mg)
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Arachidonic acid (ARA) is a polyunsaturated ω-6 fatty acid. It is composed of 20-carbon chain fatty acid. ARA is found in fish, eggs, poultry and sea food. It is present abundantly in phospholipids of cell membranes.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Arachidonic acid (ARA) governs the cell membrane fluidity and ion channels activity. Accumulation of free ARA leads to cytotoxicity followed by cell death.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (900411E-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup
Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits-a review
Tallima H and El Ridi R
Journal of Advanced Research, 11, 33-41 (2018)