857131C
Avanti
14:0 BMP (S,R)
bis(monomyristoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), chloroform
Synonyme(s) :
sn-(3-tetradecanoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′-tetradecanoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110857
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (857131C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (857131C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857131C
Concentration
10 mg/mL (857131C-10mg)
5 mg/mL (857131C-5mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash