Documents
8.53111
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-Ser(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-D-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
58-61 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/p-1/t12-/m1/s1
Clé InChI
DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-M
Description générale
Standard building block for introduction of D-serine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-0065
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol/water 4:1): -22.0 - -18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable