855476C
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 855476C
Concentration
10 mg/mL (855476C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3