850475C
Avanti
18:1-16:0 PC
1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1--(9Z-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OPPC; PC(18:1(9Z)/16:0)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850475C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850475C
Concentration
10 mg/mL (850475C-25mg)
25 mg/mL (850475C-200mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
RRVPPYNAZJRZFR-VYOBOKEXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analyses
- as a component in liposomes to study the cell proliferation of several cell lines
- in liposomes for cross-linking experiment
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash