Principaux documents
857464P
Avanti
DGTS
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-(N,N,N-trimethyl)-homoserine
1 MG
254,41 $
5 MG
578,86 $
254,41 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
254,41 $
5 MG
578,86 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H81NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
712.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
254,41 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857464P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857464P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COCCC([N+](C)(C)C)C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1
Clé InChI
JENDGLMWMJVGPR-SQTCDLSVSA-N
Description générale
Diacylglyceryltrimethylhomo-Ser (DGTS) is an abundant lipid in the membranes of many algae, lower plants, and fungi. It commonly has an inverse concentration relationship with phosphatidylcholine, thus seemingly capable of replacing this phospholipid in these organisms.
Application
Diacylglyceryl-N,N,N-trimethylhomoserine (DGTS) is suitable for use as a lipid standard in thin layer chromatography (TLC).[1][2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857464P-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857464P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Cellular tracking and gene profiling of Fusarium graminearum during maize stalk rot disease development elucidates its strategies in confronting phosphorus limitation in the host apoplast
Zhang Y, et al.
PLoS Pathogens, 12(3), e1005485-e1005485 (2016)
The PHO signaling pathway directs lipid remodeling in Cryptococcus neoformans via DGTS synthase to recycle phosphate during phosphate deficiency
Lev S, et al.
PLoS ONE, 14(2), e0212651-e0212651 (2019)