850474P
Avanti
18:1-14:0 PC
1-oleoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1--(9Z-octadecenoyl)-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OMPC; PC(18:1(9Z)/14:0)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 5 × 100 mg (850474P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850474P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850474P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques