850330P
Avanti
11:0 PC
1,2-diundecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
PC(11:0/11:0)
181,28 $
About This Item
181,28 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850330P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850330P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850330P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C30H60NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-29(32)36-26-28(27-38-40(34,35)37-25-24-31(3,4)5)39-30(33)23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h28H,6-27H2,1-5H3
Clé InChI
XCCDCYFQYUARAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable