Principaux documents
850116P
Avanti
IP4(1,3,4,5)
Avanti Research - A Croda Brand 850116P, powder
Synonyme(s) :
D-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate (ammonium salt)
100 μG
157,59 $
500 μG
693,19 $
157,59 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
157,59 $
500 μG
693,19 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H28N4O18P4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
157,59 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850116P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850116P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850116P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-500ug)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC